주요 문서
GF14057579
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
150mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, annealed
동의어(들):
FF217301
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩373,419
5 EA
₩1,512,452
10 EA
₩2,763,541
₩373,419
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩373,419
5 EA
₩1,512,452
10 EA
₩2,763,541
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩373,419
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 140-575-79
길이 × thickness
150 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
2.1 mm × 1.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)