주요 문서
GF13882226
Zirconium
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.2%
동의어(들):
ZR000321
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
91.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
GF13882226 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.2%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 138-822-26
저항도
40 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)