문서
GF13704320
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al 90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 100 × 100 mm, temper t6
동의어(들):
AL200500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 137-043-20
크기
100 × 100 mm
두께
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable