주요 문서
GF13595766
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
동의어(들):
AL215150
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩377,073
₩377,073
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩377,073
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩377,073
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97.50%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 135-957-66
길이 × 직경
1 m × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)