주요 문서
GF12715387
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
동의어(들):
TI010550
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩922,534
₩922,534
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩922,534
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩922,534
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 127-153-87
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)