주요 문서
GF12578799
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
동의어(들):
FE226805
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩402,955
₩402,955
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩402,955
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩402,955
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
spheres (grade 100)
품질
precision sphere
포장
1 ea of 100 pieces
제조업체/상표
Goodfellow 125-787-99
직경
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)