주요 문서
GF11691468
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
동의어(들):
FE280290
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
설명
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
양식
foil (as rolled
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 116-914-68
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)