주요 문서
GF11468235
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 2000 g
동의어(들):
FP306020
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,046,465
₩1,046,465
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,046,465
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,046,465
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 114-682-35
중량
2000 g
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)