주요 문서
GF10884157
Zinc
foil, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.99+%
동의어(들):
ZN000305
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
≥99.99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 108-841-57
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
크기
150 × 150 mm
두께
0.25 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)