주요 문서
GF10520086
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 2m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
동의어(들):
FE290300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,148,879
₩1,148,879
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,148,879
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩1,148,879
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 105-200-86
길이 × thickness
2 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)