주요 문서
GF10275869
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
동의어(들):
NI150250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,738,797
₩1,738,797
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,738,797
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,738,797
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
설명
light tight (lt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 102-758-69
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)