주요 문서
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
동의어(들):
Y 603020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
GF09142613 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 091-426-13
직경
10 mm
10 mm
두께
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Y2O3以外の成分はどれぐらい含まれているのでしょうか?
    1 답변
    1. The purity of the Yttrium oxide is not determined. The full composition of this product is considered proprietary, however no binders are present.