주요 문서
GF08858087
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 0.2m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
동의어(들):
AU040250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 088-580-87
길이 × 너비 × 두께
0.2 m × 1 mm × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)