주요 문서
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
동의어(들):
FP357920
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩799,414
₩799,414
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩799,414
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩799,414
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 080-220-57
길이
1800 mm
직경
4.8 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)