주요 문서
GF07911693
Copper-gold alloy, Cu95Au5
20g lump, 10mm max. lump size
동의어(들):
CY286100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,079,250
₩1,079,250
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,079,250
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
₩1,079,250
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 079-116-93
중량
20 g
최대 종괴 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)