주요 문서
GF07797358
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
NI095825
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,608,674
₩1,608,674
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,608,674
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,608,674
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
thermocouple wire
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 077-973-58
단열제 두께
0.003 mm
와이어 길이 × 직경
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)