주요 문서
GF07418347
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness
동의어(들):
NI080250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩990,945
₩990,945
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩990,945
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩990,945
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 074-183-47
길이 × thickness
0.5 m × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)