주요 문서
GF06436469
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), bolt, size m5 x 10 mm, head style cross recessed pan head
동의어(들):
FV30BO50
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩309,271
₩309,271
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩309,271
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩309,271
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Goodfellow 064-364-69
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)