주요 문서
GF05998168
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
동의어(들):
FE280290
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩820,932
₩820,932
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩820,932
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩820,932
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
설명
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 059-981-68
길이 × thickness
1 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)