주요 문서
GF05636538
Niobium
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.008mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
동의어(들):
Niobium, NB005850, Columbium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩878,483
₩878,483
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩878,483
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Nb
CAS Number:
Molecular Weight:
92.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩878,483
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 056-365-38
저항도
13-16 μΩ-cm, 20°C
와이어 길이 × 직경 × 두께
5 m × 0.05 mm × 0.008 mm, insulated
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)