주요 문서
GF04530103
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 14mm, L 500 mm, wall thickness 0.07 mm
동의어(들):
FP307131
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 045-301-03
길이
500 mm
벽 두께
0.07 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)