주요 문서
GF03794991
Iron-Nickel alloy, Fe61Ni39
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
동의어(들):
FK120275
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩1,384,460
10 EA
₩2,550,391
₩1,384,460
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩1,384,460
10 EA
₩2,550,391
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.23
₩1,384,460
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 037-949-91
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)