주요 문서
GF03503191
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 4mm disks, 0.020mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO010245
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
foil (disks - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 035-031-91
크기 × 두께
4 mm × 0.020 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)