주요 문서
GF02899828
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
동의어(들):
TE006105
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141913
NACRES:
NA.23
제품 GF02899828은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.95%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 028-998-28
중량
200 g
최대 종괴 크기
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)