주요 문서
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
동의어(들):
SI675721
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,035,199
₩1,035,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,035,199
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
₩1,035,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 022-863-89
길이
100 m
직경
0.015 mm , filament diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)