주요 문서
GF02174217
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
PT105825
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩358,295
₩358,295
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩358,295
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩358,295
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 021-742-17
길이
1 m
컨덕터 직경
0.025 mm
단열제 두께
0.007 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)