주요 문서
GF00537207
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
동의어(들):
AL607090
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
GF00537207 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 005-372-07
길이
250 mm
O.D.
4.0 mm
벽 두께
0.75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1