주요 문서
G4780
Sigma-Aldrich
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
동의어(들):
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
90.08
Beilstein:
1720474
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
광학 활성
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
농도
≥70 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.494
SMILES string
OC[C@@H](O)C=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)