Key Documents
G1652
Sigma-Aldrich
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
CAS Number:
Molecular Weight:
196.97
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
설명
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
형태
dispersion
nanoparticles
포함
0.02% sodium azide as preservative
농도
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
평균 입자 크기
17-23 nm (monodisperse)
입자 크기
20 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
적합성
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
물리적 형태
Colloidal suspension
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)