Key Documents
F4203
Sigma-Aldrich
2-Fluoroanisole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
Beilstein:
1859755
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup