주요 문서
F12006
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrotoluene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩34,916
₩34,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩34,916
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)F
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩34,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
bp
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)