문서
F10607
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
XUQCONCMPCVUDM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable