Key Documents
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
동의어(들):
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.17
Beilstein:
879845
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to off-white
mp
125-130 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)