주요 문서
E6200
Sigma-Aldrich
(Ethoxymethylene)malononitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩43,848
100 G
₩95,613
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩43,848
100 G
₩95,613
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCH=C(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
1634241
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
InChI key
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
This product is known to be a strong sensitizing agent
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at