주요 문서
E45201
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylcyanoacetate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CN)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.5053 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
InChI key
SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)