주요 문서
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
136.58
Beilstein:
385698
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
121.1 °F
Flash Point (°C)
49.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)