주요 문서
E12206
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩76,430
₩76,430
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩76,430
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩76,430
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood,spleen
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)