주요 문서
DWKBWP0060PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
동의어(들):
BWP0060PGRAD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩44,051
₩44,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩44,051
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩44,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BWP0060PGRA
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)