주요 문서
DWKBPM0250P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
동의어(들):
BPM0250P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon
저장 조건
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)