material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
무균
non-sterile
특징
class A
with cap
포장
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
제조업체/상표
Kimble® 74500-20
bottle diam. × H × W
(27 mm) (57 mm)
바이알 용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
일반 설명
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
특징 및 장점
- Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
- Each tray contains 100 vials
- Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
- Caps attached
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.