주요 문서
DWK374304
Wheaton® Peroxide Cured Silicone Tubing
동의어(들):
374304
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩264,712
₩264,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩264,712
About This Item
UNSPSC 코드:
41116129
NACRES:
NB.51
₩264,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
section size H 25 ft
특징
tubulation Bulk Silicone Tubing
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
WHEATON® 374304
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
애플리케이션
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
특징 및 장점
  • Bulk tubing also available
  • Autoclavable
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)