주요 문서
DWK231700006
Nmr Tube, 100Mhz, Borosilicate Glass 5.1, 178 Mm
동의어(들):
231700006
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
NB.43
material
Borosilicate glass/PTFE vial
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
231700006
파라미터
100 MHz frequency
NMR 튜브 크기
178 mm
애플리케이션
Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR spectroscopy), Storage and transport of measurement solutions Designed for use in low to most mid field NMR spectrometers, Boro 3.3, EVA
특징 및 장점
Close tolerances and accuracy, especially to their straightness, wall thickness and wall thickness distribution; Supplied with cap
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)