주요 문서
DWK218060856
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, round amber glass bottle, bottle capacity (10 mL), non-sterile
동의어(들):
218060856
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제품 DWK218060856은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round amber glass bottle
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 218060856
보틀(bottle) 용량
(10 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standardised GL-thread and matching cap system for practicularly tight sealing and simple, clean pouring out. The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN glass properties.
Very durable and chemically resistant amber colour. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print. Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)