문서
DWK217217306
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
동의어(들):
217217306
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
narrow-mouth neck
round bottom
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 217217306
용량
5000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Size 12000 and 20000 not DIN ISO, they are ASTM E 1403 Boro 3.3
특징 및 장점
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences