주요 문서
DWK213914478
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 500 mL, unstamped
동의어(들):
213914478
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제품 DWK213914478은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass
특징
lid: no
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213914478
실린더 용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)