주요 문서
DWK213113209
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 40 mL
동의어(들):
213113209
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
제품 DWK213113209은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
With Spout, With Print
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213113209
실린더 용량
40 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)