문서
DWK209049
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
동의어(들):
209049
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
포장
pkg of 48 ea
제조업체/상표
WHEATON® 209049
보틀 직경 × 높이
72 mm × 171 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Superior double seal closure for leak resistance
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.