주요 문서
DWK11-6200-S
Wheaton® Microliter Vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EACH
₩130,834
₩130,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EACH
₩130,834
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩130,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
WHEATON® 11-6200-S
깊이 × 높이
12 mm × 32 mm
캡 크기
11 mm
용적
2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromatography
특징 및 장점
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
질문
  1. Does this product come with lids?
    1 답변
    1. This product comes with a 11 mm Snap Cap.