주요 문서
D88607
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
powder
색상
white
mp
146-148 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI key
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)