주요 문서
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
216.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)